Learn More
Abnova™ dsRNA Marker Easy
Artikelnummer. 16052038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 μl
Packungsgröße:
125 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16052038 125 μl 125 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16052038 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. R0006.125uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    661.00 CHF
    651.99 CHF / 125 Mikroliter
    Sparen 9.01 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Idealer Größenmarker für die Größenbestimmung doppelsträngiger RNA
  • Der dsRNA Marker Easy wird in einer gebrauchsfertigen Mischung aus Farbstoff (mit Tris-HCl Puffer, Glycerin, EDTA Natriumsalz, Natriumchlorid, Bromphenolblau) und einem für die Bestimmung der Größe doppelsträngiger RNA idealen Größenmarker geliefert.
  • Der dsRNA Marker Easy besteht aus zehn doppelsträngigen RNAs, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 und 1.000 Basenpaaren.
  • In 5 ul des dsRNA Marker Easy sind etwa 50 ng 20 bp dsRNA enthalten.
  • Der dsRNA Marker Easy kann nach der Ethidiumbromid-Färbung durch UV-Licht visualisiert werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese
Menge 125 μl
Lagerungsbedingungen Lagerung bei -80 °C Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sollten vermieden werden