Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Install Kit Dx with GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0 Dx
Artikelnummer. 15928856 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15928856 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15928856 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A25793
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Inhalt: 4 Röhrchen des GeneScan Installation Standard DS-33, 1 Röhrchen des GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx
Der GeneScan™ -120 LIZ™ interner Größenstandard wurde zur Verwendung mit den Applied Biosystems fluoreszenz-basierten DNA-Elektrophoresesystemen entwickelt. Die Verwendung eines internen Größenstandards ermöglicht die automatische Datenauswertung und ist auch entscheidend für eine präzise Größenbestimmung von DNA-Fragmenten zwischen mehreren Läufen
The DS-33 GeneScan Install Kit Dx with GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx consists of pooled PCR products labeled with 6-FAM, VIC, NED, and PET dyes. To generate the pooled products, Human DNA is amplified with eight fluorescent PCR primer pairs, which amplify selected microsatellite loci (as listed in the package product insert). The kit also contains a tube of GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx (Cat. No. A25794).
Das Kit enthält auch ein Röhrchen des GeneScan 600 LIZ™ Size Standard v2.0.
Bestellinformation
1 Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jedes Kit enthält vier Röhrchen des GeneScan Installation Standard DS-33 und ein Röhrchen des GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx.
Das Kit bei -15 bis -25 °C lagern, bis es gebrauchsfertig ist. Das GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Röhrchen bis zum Ausftauen bei 2 bis 8 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Format Rörchen
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500 Dx Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Dx Series
GC-reiche PCR-Leistung Hoch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Marker oder Farbstoff LIZ
Produktlinie GeneScan, LIZ
Produkttyp Installations-Kit
Menge 1 Kit
Versandbedingung Trockeneis
Prüfzeit Schnell
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke