Learn More
Applied Biosystems™ DS-32 Matrix Standard Kit (Dye Set F)
Beschreibung
Includes
Enthält einen Satz von Matrix-Standard-DNA-Fragmenten mit einzigartigen Fluoreszenzfarbstoffmarkierungen, ausreichend für 8 Durchläufe
Das Matrix-Standardkit DS-32 dient zum Generieren der erforderlichen „Mehrkomponenten-Matrix“, um DNA-Fragmente, die mit 5-FAM™, JOE™, NED™ und ROX™ markiert wurden, auf Applied Biosystems™ Systemen der Serien 3500 und 3730 zu analysieren. Mithilfe der Datenerfassungssoftware können die Proben nach Markierung mit den vier verschiedenfarbig fluoreszierenden Farbstoffen automatisch in nur einer Kapillare analysiert werden.
Unterstützt Anwendungen zur Analyse der menschlichen Identität mit 4 Farbstoffen (z. B. AmpFLSTR™ Kits), StockMarks™ und Plant/Microbial AFLP-Assays.
Unterstützt Anwendungen zur Analyse der menschlichen Identität mit 4 Farbstoffen (z. B. AmpFLSTR™ Kits), StockMarks™ und Plant/Microbial AFLP-Assays.
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält einen Satz von Matrix-Standard-DNA-Fragmenten mit einzigartigen Fluoreszenzfarbstoffetiketten.Genug für 8 Durchläufe.Das Kit bei 2 – 8 °C lagern.Nicht einfrieren. |
| Format | Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SeqStudio Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3130 Genanalysator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Marker oder Farbstoff | FAM, JOE, NED, ROX |
| Produkttyp | DS-32 Matrix-Standard-Kit |
| Menge | 8 Läufe |
| Versandbedingung | Nasseis |