Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogene Trocknungsröhrchen mit NS-Konus
Beschreibung
- Röhrchen in einem Winkel von 75 ° gebogen
- In verschiedenen Konusgrößen erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Gebogen |
| Produkttyp | Trocknungsröhrchen |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | NS 19/26 |