Learn More
Labconco™ Trockenzug für Handschuhbox mit kontrollierter Atmosphäre
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Labconco Handschuhboxen mit kontrollierter Schutzgasatmosphäre
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Trockenzug mit zwei Molekularsieb-Säulen
- Für Handschuhboxen mit kontrollierter Atmosphäre
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Labconco Handschuhboxen mit kontrollierter Schutzgasatmosphäre |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 17 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 7,7 kg |
| Beschreibung | Zwei Säulen |
| Produkttyp | Handschuhbox-Zubehör |
| Spannung | 230 V |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz, 1,55 A |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit kontrollierter Schutzgasatmosphäre |
| Frequenz | 50/60 Hz |