Learn More
BUCHI Drying Rack Manifold 12
Artikelnummer. 15952701 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
Nordamerika
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15952701
Marke: BUCHI 11DCIN01000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fast sample drying. Connect up to 12 samples to a BUCHI Lyovapor™ with this drying rack with 12 manifold valves and a base plate.
  • Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
  • Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
  • Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
  • Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Spezifikation
Typ Benchtop Freeze Dryer
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) Ambient to -105°C
Material Stainless Steel
Steckertyp Nordamerika
Spannung 220/240 V