Learn More
Nabertherm™ Trockenofen, Serie TR LS mit C550-Controller Artikelnummer.: 17328229
Verfügbar ab: 06-02-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10355.00 CHF
    10090.27 CHF / 1 Stück
    Sparen 264.73 CHF
    2% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nabertherm™ Trockenofen, Serie TR LS mit C550-Controller
Artikelnummer. 17328229 Alle ansehen Nabertherm Produkte
120 l, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 l
120 l
240 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17328229
Marke: Nabertherm™ TRS125ON
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10355.00 CHF
    10090.27 CHF / 1 Stück
    Sparen 264.73 CHF
    2% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-02-2026
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erreicht und behält eine perfekte Temperaturgleichförmigkeit bei. Kann für verschiedene Anwendungen wie Trocknen, Sterilisieren oder Warmlagerung verwendet werden.
  • Höchsttemperatur:260 °C
  • Arbeitstemperaturbereich:+ 5 °C über Raumtemperatur bis zu 260 °°C
  • Die Öfen TR 30 - TR 240 sind als Tischmodelle konzipiert
  • Die Öfen TR 450 und TR 1050 sind als Standmodelle konzipiert
  • Die horizontale Luftzirkulation führt zu einer gleichförmigen Temperatur, die weniger als +/-5 °C schwankt
  • Edelstahlkammer, Legierung (AISI)/(DIN-Materialnr. 1.4301), rostbeständig und leicht zu reinigen
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Großer Griff zum Öffnen und Schließen der Tür
  • Laden in mehreren Schichten mit abnehmbaren Gittern möglich (Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen abnehmbaren Gitter siehe Tabelle rechts)
  • Große, weit öffnende Schwenktür, rechts angeschlagen mit Schnellverschluss für Modelle TR 30 - TR 450
  • Doppelte Schwenktür mit Schnellverschluss für TR 1050
  • TR 1050 mit Transportrollen ausgestattet
  • Stufenlos einstellbarer Auspuff an der Rückwand mit Anwendung von vorne
  • PID-Mikroprozessorsteuerung mit Selbstdiagnosesystem
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 1539
Reglertyp C550
Kapazität (metrisch) 120 l
Temperatur (metrisch) Bis zu 260 °C
Gewicht (metrisch) 122 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Trockenofen, Serie TR LS mit C550-Controller >