Beschreibung
- Betriebstemperaturbereich: +20 °C über Raumtemperatur bis 300 °C
- Die Öfen TR 30 - TR 420 sind als Tischmodelle konzipiert
- Die Öfen TR 450 - TR 1050 sind als Standmodelle konzipiert
- Die horizontale Zwangsluftzirkulation führt zu einer Temperaturhomogenität gemäß DIN 17052-1 von besser als +/− 5 °C im leeren Backofen (bei geschlossener Abluftklappe)
- Edelstahl-Ofengehäuse, Materialnr 1.4016 (DIN)
- Edelstahlkammer, Legierung (AISI)/(DIN-Materialnr. 1.4301), rostbeständig und leicht zu reinigen
- Laden in mehreren Schichten mit abnehmbaren Gittern möglich
- Stufenlos einstellbarer Auspuff an der Rückwand mit Anwendung von vorne
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | R7 |
| Kapazität (metrisch) | 800 l |
| Temperatur (metrisch) | 300 °C |
| Typ | Trockenofen |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 670 x 1200 x 1000 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 970 x 1470 x 1520 mm |
| Spannung | 400 V |
| Wirkleistung | 6300 W |