Learn More
Heinz Herenz Trockene Tupfer
Artikelnummer. 15283728
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Sterile, Steril
Packungsgröße:
150 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
15283728 Sterile, Steril 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15283728 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1020005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.30 CHF
    47.54 CHF / 150 Stück
    Sparen 22.76 CHF
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trockene Tupfer mit mittlerer/Transport-Eigenschaften. Sterilisiert mit Amies-Medium. Applikator aus Kunststoff mit Viskose-/Rayonkopf, strahlungssterilisiert.
Wir bieten eine breite Palette steriler und unsteriler Tupfer an:
  • Applikator für Holz, PS, PP, Aluminium oder Papier
  • Jedes Exemplar ist in verschiedenen Längen erhältlich.
  • Mit Kopf aus Baumwolle, Viskose, Polyester oder Schaumstoff
  • Durchmesser der Köpfe: klein, mittel oder groß
  • Dies garantiert, dass für jede spezielle Anwendung das richtige Instrument zur Verfügung steht.
  • Beispielsweise werden Wattestäbchen für die Anwendung durch HNO-Ärzte empfohlen.
  • Unsere sterilen Wattestäbchen sind alle einzeln verpackt.
Bitte beachten Sie im medizinischen Bereich:
  • Nur zum einmaligen Gebrauch geeignet
  • Nur für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal
Spezifikation
Produkttyp Applikatorstäbchen und Tube, Swab
Format Tupfer
Sterilität Sterile, Steril
Applicator Material Polystyrene
Spitzenmaterial Polystyrene
Spitzentyp Viscose
Medientyp Flüssige Amies, Amies Medium
Farbe Weiß
Anzahl pro Packung 150Pack
Menge 150Pack
Material Kunststoff