Learn More
LABPLAS Dry Sani-Sponge
Artikelnummer. 17900255
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
60 Stück
Artikelnummer. 17900255
Marke: LABPLAS KSS82100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Biocide free dry sponge for sampling surfaces.
  • SANI-SPONGE
  • Dry sponge
  • Dimensions: 178 x 305 mm
  • Holds: 1650 mL
Spezifikation
Produkttyp Hygiene Sponge Sampling Kit
Sterilität Steril