Learn More
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Stick
Artikelnummer. 17990195
Click to view available options
Enthält:
Handschuhe
Keine
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17990195
Marke: LABPLAS KSS67915
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Biocide free dry sponge with handle for sampling surfaces.
  • Sani-Stick
  • Dry polyurethane sponge with handle
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Spezifikation
Produkttyp Hygiene Sponge Sampling Kit
Sterilität Sterile
Enthält Handschuhe