Learn More
Welch-Ilmvac™ Ölfreie Trocken-Membranpumpen mit zweistufigem Direktantrieb, Enddruck < 8 mbar
Welch-Ilmvac™ ölfreie Trocken-Membranpumpen sind in einer Standardausführung erhältlich. Dank eines zweistufigen Direktantriebs können diese Pumpen einen Enddruck von < 8 mbar bei einem Geräuschpegel von < 44 dB liefern. Im Lieferumfang ist ein Abgasschalldämpfer enthalten.
Marke: Welch-Ilmvac™ 411522
Additional Details : Gewicht : 50.00000kg
Beschreibung
- Produkttyp: Membranpumpe
- Ölfrei: Ja
- Applikation: Standardausführung
- Anzahl der Stufen: Zwei
- Antriebstyp: Direktantrieb
- Enddruck: weniger als 8 mbar
- Geräuschpegel: weniger als 44 dB
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Direktantrieb | |
16,7/18 l/min | |
225 mm | |
< 44 dB | |
6,5 kg | |
50/60 Hz | |
195 mm | |
16,7/18 l/min | |
Ölfrei | |
< 8 mbar |
Abgasschalldämpfer | |
230 V, 50/60 Hz, 60 W | |
MP 101 Z | |
60 w | |
Ölfreie Membranpumpe | |
147 mm | |
Vakuumsystem | |
2 | |
2 | |
230 V |