Learn More
Sanplatec™ Trockenaufbewahrung Nicht-Automatik
Beschreibung
- Mit einer praktischen Schale für Kieselgel
- Die Regalböden lassen sich in 8 Stufen im Abstand von 28 mm verstellen, um sie an die Größe der gelagerten Gegenstände anzupassen.
- Horizontale Bauweise für zusätzliche Stabilität
- Die Luftfeuchtigkeit im Innenraum ist je nach Raumtemperatur und Einsatzbedingungen leicht unterschiedlich
- Gehäuse aus PVC, Rahmen aus ABS
- Weißer Rahmen, transparente Seiten
Spezifikation
Spezifikation
| Schrankausführung | Frontlader |
| Material | PVC, ABS |
| Produkttyp | Exsikkator |
| Enthält | Silicagelschale, 3 Regalböden |
| Modell | C-3BS |