Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ wiederverwendbare Filter
Filtern Sie Wasser für Thermo Scientific™ Dry-Bags™ mit wiederverwendbaren Filter, die bis zu zehnmal wiederverwendet werden können, wenn sie nach jedem Gebrauch autoklaviert werden.
Marke:  Thermo Scientific™ DB0200A
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11489848
  • 109.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dank der sterilen Thermo Scientific Dry-Bags wiederverwendbaren Filter (0,2 µm) müssen Sie kein Wasser zur Befüllung der Thermo Scientific™ Dry-Bags™ mehr vorsterilisieren.
Jeder Dry-Bags wiederverwendbare Filter kann bis zu zehnmal wiederverwendet werden, wenn er nach jedem Gebrauch bei 121 °C 15 Minuten lang autoklaviert wird.  
Befestigen Sie den Filter am Füllschlauch von Dry-Bags- ohne Filter und sichern Sie ihn mit mitgelieferten Schlauchbindern,. 
Dry-Bags wiederverwendbare Filter filtern bis zu 2,5 l entionisiertes Wasser pro Minute. Die Anzahl der Befüllungen und die Füllgeschwindigkeit ist von der Partikelbeladung des Wassers abhängig.
Kontaktieren Sie uns, für eine Demonstration der Peristaltikpumpe und des Zubehörs.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
Dry-Bags wiederverwendbare Filter
0,2 μm
Enthält wiederverwendbaren Filter
0,050 kg
2,5 l/min
Dry-Bags
Dry-Bags wiederverwendbare Filter