missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Dry-Bags™ gepuffertes Peptonwasser (ISO)

Vereinfachen Sie die Nährmedienzubereitung in Lebensmittellabors mit diesem hochwertigen dehydrierten Medium im praktischen Beutelformat. Einfach öffnen, befüllen und entnehmen – so sparen Sie wertvolle Zeit im Labor.

Marke:  Thermo Scientific™ DB1049M

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12715350

  • 3767.00 CHF / 1 Stück


Verfügbar ab
23-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sparen Sie Zeit bei der Herstellung großer Mengen Anreicherungsmedien für die Lebensmittelmikrobiologie mit Thermo Scientific™ Dry-Bags™ mit gepuffertem Peptonwasser (ISO) Z. Das bestrahlte Medium wird in einem leichten und durchsichtigen Kunststoffbeutel geliefert — einfach Wasser hinzufügen und das Medium ist gebrauchsfertig. Jeder Beutel liefert 20 l Medium, das durch den Auslasssschlauch entnommen werden kann.

Verwenden Sie gepuffertes Peptonwasser (ISO) als nicht-selektives Voranreicherungsmedium für die Anreicherung von Salmonella-Arten aus Lebensmitteln und zugehörigen Proben. Da Salmonellen vielleicht nur in geringer Zahl und/oder sublethal geschädigt vorhanden sind, gibt die Voranreicherung den Zellen die erforderliche Zeit zur Regeneration und Vermehrung vor der Einführung in die selektive Kultur, womit die Chancen der Wiederfindung aus der Probe verbessert werden.

Praktisch 
  • Schnelle und einfache Zubereitung — lediglich entionisiertes Wasser über einen Sterilfilter zugeben und der Dry-Bag ist in minutenschnelle gebrauchsfertig. Vorsterilisiertes Wasser kann unter aseptischen Bedingungen ebenfalls verwendet werden.


Kosteneffizient 
  • Leicht zu transportieren – ein Abwiegen von Medien und eine Sterilisation entfallen, was den Arbeitsaufwand in Abteilungen für die Medienvorbereitung und die Anforderungen an die Ausstattung erheblich reduziert.


Sicher
  • Keine Handhabung von Glasgeräten oder Abwiegen von Nährmedien, kein Einsatz von zusätzlichen Supplementen – leere Beutel werden im normalen Laborabfall entsorgt.


Qualitätsgarantie 
  • Für jede Charge sind Qualitätszertifikate erhältlich, die den Aufwand zur Qualitätskontrolle erheblich senken.


Arbeitsablauf 
  • Dry-Bags sind einfach in die Arbeitsabläufe im Labor und in Geräten, wie z. B. automatisierte Dilutoren, integrierbar.


Benutzerfreundlich 
  • Dry-Bags bieten ein einfaches Befüllen und Dispensieren bei gleichzeitig minimalem Schulungsaufwand.


Platzsparend 
  • Die praktische Verpackung in flachen Kartons mit fünf oder zehn Dry-Bags bedeutet einen relativ geringen Platzbedarf im Vergleich zu gebrauchsfertigen Medien.


Das rehydrierte Nährmedium im Dry-Bag ist bis zu 3 Tage bei Raumtemperatur haltbar (nicht in der Nähe starker Lichtquellen aufbewahren).Dry-Bags sind mit praktischem Filter, oder ohne Filter als kostengünstigere Option, erhältlich. Für Dry-Bags ohne Filter sind autoklavierbare, wiederverwendbare Filter erhältlich (DB0200A). Für mehr Komfort empfehlen wir, die Dry-Bags mit der Thermo Scientific Peristaltikpumpe (DB2000A oder DB3000A) zu befüllen und das Medium mit dem Thermo Scientific automatischen Dilutor (DB4000A) abzufüllen.


Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.


Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation

Spezifikation

Clear, colorless - straw
Voranreicherungsmedium
Media
2 Years
10/Pk.
Dry-Bags Buffered Peptone Water (ISO)
10-30°C
20L
Dry-Bags™, with filter
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation