Learn More
Thermo Scientific™ Fässer für digitale Cell-Gro Gewebekulturrotatoren
Artikelnummer. 17398272 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1,5/2,0 ml-Röhrchen
10/15 mL und 5/7 mL Röhrchen
15 ml-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
Röhrchen mit einem Durchmesser von 14 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 17 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 18,5 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 26 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 30 mm
Anzahl Positionen:
15
30
50
60
64
76
142
Unit Size:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Aufnahmevermögen Anzahl Positionen unitSize
17398272 50 ml-Röhrchen 15 1 Stück
17378272 1,5/2,0 ml-Röhrchen 50 1 Stück
17388272 15 ml-Röhrchen 30 1 Stück
17308282 10/15 mL und 5/7 mL Röhrchen 30 1 Stück
17318282 Röhrchen mit einem Durchmesser von 14 mm 64 1 Stück
17328282 Röhrchen mit einem Durchmesser von 18,5 mm 64 1 Stück
17338282 Röhrchen mit einem Durchmesser von 17 mm 142 1 Stück
17348282 Röhrchen mit einem Durchmesser von 26 mm 76 1 Stück
17358282 Röhrchen mit einem Durchmesser von 30 mm 60 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Product Code. 17398272 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 88882151
Only null left
Add to basket
Add to basket
Zubehör für die Verwendung mit dem digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 120 V und dem digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 230 V
Zubehör für die Verwendung mit dem digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 120 V und dem digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 230 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aufnahmevermögen 50 ml-Röhrchen
Produkttyp Rotierende Trommel
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 290 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zubehör für digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 120 V (88882015) und digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 230 V (88882016)
Anzahl Positionen 15