Learn More
Thermo Scientific™ Fässer für digitale Cell-Gro Gewebekulturrotatoren
Artikelnummer. 17378272 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1,5/2,0 ml-Röhrchen
10/15 mL und 5/7 mL Röhrchen
15 ml-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
Röhrchen mit einem Durchmesser von 14 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 17 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 18,5 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 26 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 30 mm
Anzahl Positionen:
15
30
50
60
64
76
142
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17378272
Marke: Thermo Scientific™ 88882149
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für die Verwendung mit dem digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 120 V und dem digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 230 V
Zubehör für die Verwendung mit dem digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 120 V und dem digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 230 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 1,5/2,0 ml-Röhrchen
Produkttyp Rotierende Trommel
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 290 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zubehör für digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 120 V (88882015) und digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 230 V (88882016)
Anzahl Positionen 50