Learn More
MP Biomedicals Schnelltest auf Drogenmissbrauch - Trizyklische Antidepressiva (TCA ) Teststreifen
Product Code. 31454297 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Form:
Gebrauchsfertig (RTU)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Form
31454297 Gebrauchsfertig (RTU)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31454297 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 07RD7102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.15 CHF
    0.60 CHF / 1 Tests
    Sparen 63.55 CHF
    99% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trizyklische Antidepressiva (TCA Der Teststreifen ist ein auf Immunochromatographie basierender, einstufiger In-vitro-Test.
Schnelltest auf Drogenmissbrauch – Trizyklische Antidepressiva (TCA Der Teststreifen basiert auf dem Prinzip der spezifischen immunchemischen Reaktion zwischen Antikörpern und Antigenen zur Analyse bestimmter Verbindungen in menschlichen Urinproben. Der Test beruht auf dem Wettbewerb um den bindenden Antikörper. Wenn im Urinpräparat ein Medikament vorhanden ist, konkurriert es mit dem Medikamentenkonjugat um die begrenzte Menge an Antikörper-Farbstoff-Konjugat. Wenn die Wirkstoffmenge dem Grenzwert entspricht oder diesen überschreitet, wird die Bindung des Wirkstoffkonjugats an den Antikörper verhindert. Daher zeigt eine positive Urinprobe keinen farbigen Streifen in der Testlinienzone, was auf ein positives Ergebnis hinweist, während das Vorhandensein eines farbigen Streifens ein negatives Ergebnis anzeigt. Im Testfenster ist eine Steuerlinie vorhanden, die als Verfahrenssteuerung dient. Dieser farbige Streifen sollte immer im Kontrolllinienbereich sichtbar sein, wenn das Testgerät ordnungsgemäß gelagert wird und der Test sachgemäß durchgeführt wird.
  • CE-zertifiziert
  • Anpassbare Abschaltwerte
  • Mehr als 30 Parameter: Amphetamin, Benzodiazepin, Barbiturat, Buprenorphin, Kokain, EDDP, Ketamin, Methamphetamin, MDMA, Methadon, Opiate, Oxycodon, Phencyclidin, THC, Propoxyphen, Tramadol, trizyklisches Antidepressivum, Methylphenidat, Fentanyl, synthetisches Cannabis, Clonazepam, Cotinin, Alkohol
  • Es dient der qualitativen Bestimmung von trizyklischen Antidepressiva und deren Metaboliten in menschlichen Urinproben.
  • Für diese Referenz gelten folgende Parameter und Grenzwerte: Trizyklische Antidepressiva 1000 ng/ml.
Specifications
CE-Zeichen Selbsternannt
Clia Complexity Nicht zutreffend
Nachweisbare Analyten Trizyklische Antidepressiva (TCA)
Format Teststreifen
Form Gebrauchsfertig (RTU)