Learn More
MP Biomedicals Drogenmissbrauchs-Schnelltest – Methylphenidat-Testkarte
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteDescription
Der Schnelltest auf Drogenmissbrauch – Methylphenidat-Testkarte – basiert auf dem Prinzip einer spezifischen immunchemischen Reaktion zwischen Antikörpern und Antigenen zur Analyse bestimmter Verbindungen in menschlichen Urinproben. Der Test beruht auf dem Wettbewerb um den bindenden Antikörper. Wenn im Urinpräparat ein Medikament vorhanden ist, konkurriert es mit dem Medikamentenkonjugat um die begrenzte Menge an Antikörper-Farbstoff-Konjugat. Wenn die Wirkstoffmenge dem Grenzwert entspricht oder diesen überschreitet, wird die Bindung des Wirkstoffkonjugats an den Antikörper verhindert. Daher zeigt eine positive Urinprobe keinen farbigen Streifen in der Testlinienzone, was auf ein positives Ergebnis hinweist, während das Vorhandensein eines farbigen Streifens ein negatives Ergebnis anzeigt. Im Testfenster ist eine Steuerlinie vorhanden, die als Verfahrenssteuerung dient. Dieser farbige Streifen sollte immer im Kontrolllinienbereich sichtbar sein, wenn das Testgerät ordnungsgemäß gelagert wird und der Test sachgemäß durchgeführt wird.
- CE-zertifiziert
- Anpassbare Abschaltwerte
- Mehr als 30 Parameter: Amphetamin, Benzodiazepin, Barbiturat, Buprenorphin, Kokain, EDDP, Ketamin, Methamphetamin, MDMA, Methadon, Opiate, Oxycodon, Phencyclidin, THC, Propoxyphen, Tramadol, trizyklisches Antidepressivum, Methylphenidat, Fentanyl, synthetisches Cannabis, Clonazepam, Cotinin, Alkohol
- Es dient der qualitativen Bestimmung von Methylphenidat und seinen Metaboliten in menschlichen Urinproben.
- Für diese Referenz sind der Parameter und der Grenzwert: Methylphenidat 300 ng/ml.
Specifications
Specifications
| CE-Zeichen | Selbsternannt |
| Clia Complexity | Nicht zutreffend |
| Nachweisbare Analyten | Methylphenidat (MPH) |
| Format | Testkarte |
| Form | Gebrauchsfertig (RTU) |