Learn More
DRP1 (C-terminal) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen DRP1 (C-terminal)
Konzentration 0.16 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810944
Unterlagen ansehen
Proteintech
12957-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16800944
Unterlagen ansehen
Proteintech
12957-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dynamin-related protein 1 (DRP1) is a member of the dynamin superfamily of GTPases. Members of this family have diverse cellular functions including vesicle scission, organelle fission, viral resistance, and intracellular trafficking (reviewed in 1). DRP1 affects mitochondrial morphology and is important in mitochondrial and peroxisomal fission in mammalian cells.
Spezifikation
Spezifikation
DRP1 (C-terminal)
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
O00429, Q8K1M6
10059, 74006
DRP1 (C-terminal) Fusion Protein Ag3644
Primary
-20°C
DNM1L
0.16 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DLP1, DNM1L, DRP1
Dnm1l
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DRP1 (C-terminal) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech