missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Drotaveraldine, TRC

Artikelnummer. 17950855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17950855 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17950855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD68967010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 54088-62-9
Summenformel C24H29NO5
Molekulargewicht (g/mol) 411.49
Synonym Methanone, (6,7-diethoxy-3,4-dihydro-1-isoquinolinyl)(3,4-diethoxyphenyl)-, (6,7-Diethoxy-3,4-dihydro-1-isoquinolinyl)(3,4-diethoxyphenyl)methanone, Dihydroperparaldine, Drotaveraldine
SMILES CCOc1ccc(cc1OCC)C(=O)C2=NCCc3cc(OCC)c(OCC)cc23

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Drotaveraldine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H29NO5/c1-5-27-19-10-9-17(14-20(19)28-6-2)24(26)23-18-15-22(30-8-4)21(29-7-3)13-16(18)11-12-25-23/h9-10,13-15H,5-8,11-12H2,1-4H3
Formelmasse 411.2046
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.