Learn More
Heinz Herenz Drosophila-Kulturröhrchen
Beschreibung
- Drosophila-Kulturröhrchen
- PS
- Zylindrisch
- Durchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Länge (metrisch) | 95 mm |
| Material | Polystyrol |
| Form | Zylindrisch |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Nein |
| Verschlusstyp | Nicht enthalten |
| Produkttyp | Kulturröhrchen |
| Mehr anzeigen |