Learn More
Witeg™ Tropftrichter mit Druckausgleich
Dieser Trichter eignet sich zum langsamen Hinzufügen luftempfindlicher Reagenzien in einer vakuumdichten Umgebung. Der Witeg™ Tropftrichter mit Druckausgleich erleichtert die tropfenweise Zugabe von Reagenzien.
Marke:  Witeg™ 1 895 007
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11803881
  • 283.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Druckausgleichend.
  • Graduiert.
  • Packung: 2 Stück.
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Druckausgleich
Tropfdüse
ST 29/32
Glas
Ja
2 ml