Learn More
Witeg™ Tropftrichter mit Druckausgleich
Artikelnummer. 10688115
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
Sperrhahn:
ST 14/23
ST 29/32
ST-PTFE 29/32
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sperrhahn Packungsgröße
10688115 100 ml ST-PTFE 29/32 -
11803881 500 ml ST 29/32 2 Stück
10573814 100 ml ST 14/23 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10688115 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 1 866 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.57 CHF
    69.73 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.84 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Trichter eignet sich zum langsamen Hinzufügen luftempfindlicher Reagenzien in einer vakuumdichten Umgebung. Der Witeg™ Tropftrichter mit Druckausgleich erleichtert die tropfenweise Zugabe von Reagenzien.
  • Druckausgleichend.
  • Graduiert.
  • Packung: 2 Stück.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Glas
Beschreibung Druckausgleich
Skala Ja
Graduierungen 2 ml
Sperrhahn ST-PTFE 29/32