Learn More
DWK Life Sciences Tropfflasche, Braun, Kalk-Soda-Glas, mit austauschbarer Klarglas-Pipette NS, komplett mit Pipettensauger
Product Code. p-7189225 Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Product Code. 11756958
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 232701765
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tropfflasche aus Kalk-Soda-Braunglas.
Die Dosierung von Tropfen ist über eine Pipette möglich.
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Mit austauschbarer Normschliff-Klarglas-Pipette
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 50 mL
Beschreibung aus Borosilicatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung und Dispensierung von lichtempfindlichen Flüssigkeiten und Reagenzien
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar