Learn More
Kartell SpA Dropping Bottle
Beschreibung
- Dropping bottle
- Includes a polyethylene tube with rubber teat
- Capacity: 250 mL
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8.45 oz. |
| Farbe | Clear |
| Material | Polyethylene |
| Sterilität | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Öffnung | Narrow |
| Form | Round |
| Mehr anzeigen |