Learn More
Fisherbrand™ Tropffläschchensauger
Artikelnummer. 12317589 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
:
Anzahl Kanäle: 4
Artikelnummer. 12317589
Marke: Fisherbrand™ HS20629C
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Tropffläschchensauger, rot, 2 ml, 12/Pkg.
  • Rot
  • 12 Packung
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ Tropffläschchensauger
Farbe Rot
Einwegprodukt Nein
Material Silikonkautschuk
Modell HS20629C
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 2 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipetten, Tropfer
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 52 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm