Learn More
DRO-Mischung 2000 μg/ml in Dichlormethan/Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane |
| CAS | 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 112-95-8, 630-01-3, 544-76-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlormethan/Hexan |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 2000 μg/mL∣n-Docosane 2000 μg/mL∣n-Dodecane 2000 μg/mL∣n-Eicosane 2000 μg/mL∣n-Hexacosane 2000 μg/mL∣n-Hexadecane 2000 μg/mL∣n-Octadecane 2000 μg/mL∣n-Tetradecane 2000 μg/mL∣Octacosane 2000 μg/mL∣Tetracosane 2000 μg/mL |