Learn More
Drierite™, ohne Indikator, 6 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Plastikflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10722071 2 kg Plastikflasche -
10452411 500 g Glasflasche 500 Gramm
11944251 10 kg Kunststoff-Fass 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 219040020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 CHF
    150.65 CHF / 2 Kilogramm
    Sparen 16.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorbent, Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Drierite™
Schmelzpunkt 1450.0°C
Physikalische Form granular
Menge 2 kg
Verpackung Plastikflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
IUPAC-Name Calciumsulfat
Formelmasse 136.14