Learn More
Drierite™, ohne Indikator, 20 bis 40 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
454 g
2.3 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.30 Kilogramm
454 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10125230 2.3 kg Kunststoffflasche 2.30 Kilogramm
10582041 454 g Glasflasche 454 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10125230 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 219070023
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorbent, Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC-Name Calciumsulfat
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Drierite™
Namenshinweis 20-40 mesh
Schmelzpunkt 1450.0°C
Physikalische Form granular
Menge 2.3 kg
Fieser 01,107
Merck Index 15, 1708
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol. SiO2 and insolubles: 0.15%
R2O 0.14%
Formelmasse 136.14