missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dierit™ mit Indikator, 8 Mesh, Honeywell™ Fluka™

Catalog Number 15642400
Click to view available options
Menge:
454 g
2.3 kg
12 x 454 g
Verpackung:
Fasertrommel
Glass Bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7778-18-9
CaO4S
136.13
MFCD00010912
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
24497
CHEBI:31346
Calcium; Sulfat
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7778-18-9
CaO4S
136.13
MFCD00010912
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
24497
CHEBI:31346
Calcium; Sulfat
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O

Mit Indikator, 8 Mesh, Dierite™ ist eine Marke der W. A. Hammond Dierite Company, Ltd

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calciumsulfat
Namenshinweis Mit Indikator
Material Calciumsulfat
Menge 12 x 454 g
Strukturformel CaSO4
Netzgröße 8 Netz
UN-Nummer UN3077
Verpackung Fasertrommel
Formelmasse 136.14 mol
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'