Learn More
Drierite™, mit Indikator, 10 bis 20 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorbent, Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Drierite™ |
| Farbe | Blau |
| Schmelzpunkt | 1450.0°C |
| Physikalische Form | Unregelmäßige Granulate |
| Menge | 2 kg |
| UN-Nummer | 3077 |
| Verpackung | Glasflasche |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents. SiO2 and insolubles: 0.58% |
| R2O | 0.29% |
| IUPAC-Name | Calcium; Sulfat |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Drierite, with indicator
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.