Learn More
Trockenit™ , was (CaSO{4}) anzeigt Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2270 g
Packungsgröße:
2270 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431867 2270 g 2270 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15431867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043065.=A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Drierite
Farbe Blau
Physikalische Form granular
CAS 7778-18-9
Menge 2270 g
Summenformel CaO4S
MDL-Nummer MFCD00010912
Geruch Odorless
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln..
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Empfindlichkeit Hygroscopic
IUPAC-Name Calciumsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Güte Labor
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke