Learn More
Drierite™, Indikator (CaSO4;), -6 mesh, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15411867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2270 g
Packungsgröße:
2270 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15411867 2270 g 2270 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15411867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043064.=A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Drierite
Farbe Blau
Physikalische Form granular
CAS 7778-18-9
Menge 2270 g
Summenformel CaO4S
MDL-Nummer MFCD00010912
Geruch Odorless
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln..
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Empfindlichkeit Hygroscopic
IUPAC-Name Calciumsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Güte Labor
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke