Learn More
Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelgrößenstandards
Artikelnummer. 11888283 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
10 μm
15 μm
20 μm
25 μm
50 μm
70 μm
100 μm
Packungsgröße:
1 Gramm
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11888283 20 μm 1 Gramm
11828283 5 μm 1 Gramm
11838283 6 μm 1 Gramm
11848283 7 μm 1 Gramm
11858283 8 μm 1 Gramm
11868283 10 μm 1 Gramm
11828293 100 μm -
11878283 15 μm 1 Gramm
11898283 25 μm 1 Gramm
11808293 50 μm 1 Gramm
11818293 70 μm 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11888283 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DC20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00 CHF
    441.84 CHF / 1 Gramm
    Sparen 13.16 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bei den Thermo Scientific™ DRI-CAL-Partikelgrößenstandards handelt es sich um Größenstandards für Instrumente, die trockene Partikel benötigen.
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelgrößenstandards für die Kalibrierung von Partikelgrößen- und -zählinstrumenten, die trockene Partikel benötigen.
Eigenschaften:
  • Bequem zu handhabende 1 g-Fläschchen mit Tropfspitze, mit denen die Partikel direkt in die Probenkammer gegeben werden können. Sie eignen sich nicht für die Dispersion in flüssige Medien.
  • Enthält ein Zertifikat zur Kalibrierung und NIST™-Rückverfolgbarkeit mit einer Beschreibung der Kalibriermethode und der damit verbundenen Ungenauigkeit sowie einer Tabelle mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften.
  • Enthält ein Materialsicherheitsdatenblatt mit Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen
  • Für den technischen Service und Support nach Chargen nummeriert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Kann geringe Mengen Detergen enthalten
Konzentration 100 % Feststoffe
Inhalt und Lagerung Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen.
Inhalt Dry Polystyrene (DVB) Microspheres
Beschreibung Zur Kalibrierung der Partikelgröße und für Zählinstrumente, die trockene Partikel zum Messen von Trockenmedien benötigen.
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Partikel in Standardgrößen
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit
Partikeldichte 1.05 g/cm3
Menge 1 g
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen s = 5.6μm , 5.8 % CV
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 20 μm