Learn More
Cole-Parmer™ Dri-Block™ digitale Blockheizung
Artikelnummer. p-7182437
Click to view available options
Reglertyp:
Digital
Digital, RS-232; 200 °C
Digital, Twin-Steuerung; 100 °C
Anzahl Blöcke:
2
3
Temperaturbereich (metrisch):
0.2 °C bei 37 °C, 0.25 °C bei 100 °C, 0.5 °C bei 37 °C, 0.5 °C bei 100 °C
200 °C
Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11593789
Marke: Cole-Parmer™ 9996578
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie ein Heizelement und dann Blöcke die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen aus
  • Heizgerät mit optimierter Präzision und ausgezeichneter Temperaturgenauigkeit
  • Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
  • Geringerer Platzbedarf – leichtes Gewicht und flache Oberfläche ermöglichen das Stapeln von Einheiten bei Nichtgebrauch
  • Schließen Sie das Heizelement über einen RS-232-Anschluss an Ihren Computer an
  • Betrieb mit 230 V Wechselstrom
Spezifikation
Reglertyp Digital, RS-232; 200 °C
Aufnahmevermögen Sample Tubes and Plates
Temperaturbereich (metrisch) 200 °C
Typ Dri-Block™ Heizelement
Anzahl Blöcke 2
Spannung 240 V