Learn More
Cole-Parmer™ Dri-Block™ digitale Blockheizung
Artikelnummer. 15295607
Raumtemperatur +5 °C bis 100 °C, 2, Digital, 100 °C
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Raumtemperatur +5 °C bis 100 °C
Anzahl Blöcke:
2
Reglertyp:
Digital, 100 °C
Wählen Sie ein Heizelement und dann Blöcke die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen aus
  • Heizgerät mit optimierter Präzision und ausgezeichneter Temperaturgenauigkeit
  • Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
  • Geringerer Platzbedarf – leichtes Gewicht und flache Oberfläche ermöglichen das Stapeln von Einheiten bei Nichtgebrauch
Spezifikation
Reglertyp Digital, 100 °C
Aufnahmevermögen Sample Tubes and Plates
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 °C bis 100 °C
Typ Dri-Block™ Heizelement
Enthält Block Extraction Tool, Power Cord
Modell 36620-06
Anzahl Blöcke 2
Breite (metrisch) 35.6 cm
Höhe (metrisch) 10.5 cm
Tiefe (metrisch) 26 cm
Spannung 230 V
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Dri-Block™ digitale Blockheizung >