Learn More
Cole-Parmer™ Dri-Block™ digitale Blockheizung Artikelnummer.: 15245607
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole-Parmer™ Dri-Block™ digitale Blockheizung
Artikelnummer. 15245607
Ambient +5° to 100°C, 2, Digital, Twin Control, 100°C
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0.2 °C bei 37 °C, 0.25 °C bei 100 °C, 0.5 °C bei 37 °C, 0.5 °C bei 100 °C
200 °C
Ambient +5° to 100°C
Anzahl Blöcke:
2
3
Reglertyp:
Digital
Digital, RS-232; 200 °C
Digital, Twin Control, 100°C
Artikelnummer. 15245607
Marke: Cole-Parmer™ 3662002
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie ein Heizelement und dann Blöcke die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen aus
  • Precision-engineered heaters with excellent temperature accuracy
  • Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
  • Take up less storage space—lightweight and flat-top surface allow units to be stacked when not in use
Use these heaters as a dry, constant temperature source for various lab and research applications. All models have independent indicator lights to show main power, heater action, and over-temperature cut out. The ''number of blocks accepted'' on the ordering table indicate the number of single-width blocks accepted by each block heater. A heater that accepts two single-width blocks will accept one double-width block. Use three- and four-block models for high-throughput applications such as chemical oxygen demand (COD).
Spezifikation
Reglertyp Digital, Twin Control, 100°C
Temperaturbereich (metrisch) Ambient +5° to 100°C
Typ Heating Block
Anzahl Blöcke 2
Spannung 230 V
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Dri-Block™ digitale Blockheizung >