Learn More
Applied Biosystems™ dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
100 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Jedes Kit enthält 800-uL-Röhrchen mit dRhodamin-Terminator-fertiges Reaktionsgemisch, 1 Röhrchen M13 (-21) Primer, 1 Röhrchen pGEM-Kontroll-DNA, Protokollhandbuch.
- Erhöhen Sie Ihr Signal-Rausch-Verhältnis
- Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe mit leicht zu reinigen Chemikalien
- Optimierte Chemikalien für Sequenzierung-Templates mit Homo-Polymeren (AA, TT usw.)
- Erzielen Sie mit verbesserten Farbstoffterminatoren ein sauberes Signal, gleichmäßige Peakmuster und minimale Mobilitätsverschiebungen
- Reduzieren Sie die Überlappung des Spektrums mit schmalen Farbstoffemissionsspektren
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jedes Kit enthält dRhodamin-Terminator-fertiges Reaktionsgemisch, M13-(-21)-Primer, pGEM-Kontroll-DNA und ein Benutzerhandbuch.Es gibt genügend Reagenzien für 1000 Reaktionen.Das Kit bei -15 bis -25 °C lagern und wiederholtes Auftauen vermeiden. |
| Format | 8-Well-Streifen, 96-Well-Platte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, 3130 Genanalysator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standardsequenzierung |
| Enthält | dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit, 1000 rxns, 8-well Strips, 96-well Plate, For 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer |
| Anzahl Reaktionen | 1000 Reaktionen |
| Produkttyp | Sequenzierungskit |
| Menge | 1,000 reactions |
| Verfahren | Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren |
| Template-Kompatibilität | Einzelsträngige DNA, Plasmid-DNA (≤ 15 kb), PCR-Amplikone |