Learn More
Perforin Antibody (PRF1/7077R), DyLight 350, R&D Systems™
Codice prodotto. 18389155 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18389155 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18389155 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP314154UV
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Perforin Monoclonal specifically detects Perforin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigene Perforin
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone PRF1/7077R
Coniugato DyLight 350
Diluizione Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Cytolysin, FLH2, HPLH2, HPLH2lymphocyte pore forming protein, Lymphocyte pore-forming protein, MGC65093, P1PFN1, perforin 1 (pore forming protein), perforin-1, PFPcytolysin
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant human Perforin protein fragment (around aa 413-552) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P14222)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Apoptosis, Immunology, Innate Immunity
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5551
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus