Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-Mastermix
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Includes
DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, 2X; Wasser, nukleasefrei
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Heißstart-DNA-Polymerase ist eine verbesserte Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, die eine höhere PCR-Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Heißstart-Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet. DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase nutzt eine auf Antikörpern basierende Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und verhindert so die Amplifikation nicht spezifischer Produkte vor dem Amplifikationsschritt.
Bessere Reaktionsergebnisse:
- Höhere Ausbeute von Target-Amplikons aus niedrigen Template-Mengen.
- Erhöhte Reaktionsspezifität durch zuverlässige Heißstart-Technologie.
- Größere Bandbreite an Amplikonlängen: routinemäßige Amplifikation von genomischen DNA-Fragmenten bis zu 6 kb.
Verbesserter Komfort:
- Einstellung der Reaktion auf Raumtemperatur.
- Minimierte Optimierung von Mg2+ Konzentration und Primer-Glühtemperaturen durch optimierten Reaktionspuffer.
- Vereinfachter Arbeitsablauf und minimierte Pipettierschritte mit 2X Master Mix-Format.
Amplikongröße (komplexe DNA): 6 kb
Genauigkeit (vs Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • 20 x 1,25 ml DreamTaq Hot Start PCR Master Mix (2X) • 20 x 1,25 ml nukleasefreies Wasser Lagerung bei -5 bis -30 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| Polymerase | DreamTaq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Menge | 1000 Reaktionen |
| Versandbedingung | Nass- oder Trockeneis |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heißstart-PCR |
| Hot-Start | Integrierter Heißstart |
| Anzahl Reaktionen | 1000 Reaktionen |
| Mehr anzeigen |