Beschreibung
Includes
DreamTaq Heißstart DNA-Polymerase; 10X DreamTaq Green-Puffer
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Heißstart-DNA-Polymerase ist eine verbesserte Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, die eine höhere PCR-Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Heißstart-Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet. DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase nutzt eine auf Antikörpern basierende Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und verhindert so die Amplifikation nicht spezifischer Produkte vor dem Amplifikationsschritt.
Bessere Reaktionsergebnisse:
Genauigkeit (vs Taq): 1X
Bessere Reaktionsergebnisse:
- Höhere Ausbeute von Target-Amplikons aus niedrigen Template-Mengen.
- Erhöhte Reaktionsspezifität durch zuverlässige Heißstart-Technologie.
- Größere Bandbreite an Amplikonlängen: routinemäßige Amplifikation von genomischen DNA-Fragmenten bis zu 6 kb.
- Einstellung der Reaktion auf Raumtemperatur.
- Minimierte Optimierung von Mg2+-Konzentration und Primer-Glühtemperaturen durch optimierten Reaktionspuffer.
- Direktes Laden von PCR-Produkten auf ein Gel mit DreamTaq Green-Puffer.
Genauigkeit (vs Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • 100 μl DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase (5 E/μl) • 2 x 1,25 ml 10x DreamTaq Green-Puffer (einschließlich 20 mM MgCl2) Bei -5 bis -30 °C lagern. |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| Polymerase | DreamTaq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Menge | 500 E |
| Versandbedingung | Nass- oder Trockeneis |
| Hot-Start | Integrierter Heißstart |
| Überhang | 3'-A |
| Reaktionsformat | Separate Komponenten |