Learn More
Thermo Scientific™ Phire™ Heißstart II DNA-Polymerase
Artikelnummer. 15605014 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Colorless
Green
Menge:
200 U
2500 E
4 x 2500 U
500 E
Packungsgröße:
1 Stück
200 Einheiten
2500 Einheiten
2500 Mikroliter
2500 Stück
4 Stück
500 Einheiten
Artikelnummer. 15605014
Marke: Thermo Scientific™ EP1713
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
DreamTaq Heißstart DNA-Polymerase; 10X DreamTaq Green-Puffer
DNA-Polymerase ist das Produkt der Wahl für eine einheitlich stabile Amplifikation bei minimalem Optimierungsaufwand
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, available in colorless and green formats, is an enhanced hot start Taq DNA polymerase that enables higher PCR specificity, sensitivity, and yields compared to conventional hot start Taq DNA polymerases.
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Heißstart-DNA-Polymerase ist eine verbesserte Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, die eine höhere PCR-Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Heißstart-Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet. DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase nutzt eine auf Antikörpern basierende Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und verhindert so die Amplifikation nicht spezifischer Produkte vor dem Amplifikationsschritt.
Bessere Reaktionsergebnisse:
  • Höhere Ausbeute von Target-Amplikons aus niedrigen Template-Mengen.
  • Erhöhte Reaktionsspezifität durch zuverlässige Heißstart-Technologie.
  • Größere Bandbreite an Amplikonlängen: routinemäßige Amplifikation von genomischen DNA-Fragmenten bis zu 6 kb.
Verbesserter Komfort:
  • Einstellung der Reaktion auf Raumtemperatur.
  • Minimierte Optimierung von Mg2+-Konzentration und Primer-Glühtemperaturen durch optimierten Reaktionspuffer.
  • Direktes Laden von PCR-Produkten auf ein Gel mit DreamTaq Green-Puffer.
Amplikongröße (komplexe DNA): 6 kb
Genauigkeit (vs Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μL
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 5 x 100 μl DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase (5 E/μl)
• 10x 1,25 ml 10x DreamTaq Green-Puffer (einschließlich 20 mM MgCl2)
Bei -5 bis -30 °C lagern.
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase DreamTaq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Menge 2500 E
Versandbedingung Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Hot-Start Integrierter Heißstart
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Farbe Green