Learn More
Dräger™ Detektorröhrchen – Blausäure
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Blausäure
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Versiegeltes Glasfläschchen
- Enthält festes Trägermaterial und chemische Reagenzien, die auf bestimmte Gase/Dämpfe reagieren
- Liefert genaue Ergebnisse
- Kalibrierung in Form einer Skala auf dem Röhrchen
- Anwendungen in der Industrie, in der Brandbekämpfung, im Katastrophenschutz, im Labor und im Umweltschutz
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisgrenzen | 0,5 bis 100 ppm |
| Gemessene Komponenten | Blausäure |
| Material | Glas |
| Menge | 10/Packung |
| Röhrchentyp | Detektorröhrchen |