Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Alkohol
Artikelnummer. p-6462294
Click to view available options
Messbereich:
100 bis 3000
Röhrchentyp:
Alkohol 100/a
Luftfeuchtigkeitsbereich:
Weniger als 20 mg/l
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10524601
Marke: Dräger™ CH29701
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Detektorröhrchen
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Hinweis:
Bei einigen Tests ist zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen erforderlich. Diese Röhrchen sind im Lieferumfang von je 10 Stück enthalten, wodurch die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert wird. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Beschreibung Detektorröhrchen
Gemessene Komponenten Alkohol
Luftfeuchtigkeitsbereich Weniger als 20 mg/l
Messbereich 100 bis 3000
Anzahl Hübe 10
Menge 10
Reaktionszeit 1,5 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 59 bis 77 °F
Temperaturbereich (metrisch) 15 bis 25 °C
Röhrchentyp Alkohol 100/a