Learn More
Dräger™ X-plore™ 3500 Halbmasken-Atemschutzgeräte
Artikelnummer. 30243643
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30243643 M 1 Stück
30243641 S 1 Stück
30243640 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30243643 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. R55350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.35 CHF
    40.25 CHF / 1 Stück
    Sparen 18.10 CHF
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus weichem und hautfreundlichem DrägerFlex-Material, X-plore™ Das Modell 3500 verfügt über ein abklappbares Riemendesign, das es ermöglicht, die Maske einfach durch Lösen des Verschlusses an der Seite abzunehmen. neck.
  • Modernes, flaches Maskenkörperdesign
  • Erweitertes Sichtfeld und mehr Platz für die einfache Verwendung von Visieren und Schilden
  • Kann bequem unter Helmen und Visieren getragen werden.
  • Das weiche und hautfreundliche DrägerFlex-Material
  • Weiches, leichtes und flexibles Gurtsystem
  • Die Flexi-Fit-Kopfbefestigung passt sich den Konturen des Kopfes an, ohne Druck auszuüben und Verfangen der Haare
  • Das innovative Überkreuz-Bebänderungssystem sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine gleichmäßige Abdichtung
  • 2-Punkt-Bajonettverschluss mit Markierungen zum Einsetzen des Filters
  • Die flexible Nasenabdichtung passt sicher auf Schutzbrillen und Visiere.
  • Dank des abklappbaren Riemens kann die Maske einfach durch Lösen des Verschlusses am Hals abgenommen werden.
  • Leicht zu zerlegen, zu reinigen und wieder zusammenzubauen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AS NZS 1716
Zertifizierungen (EN) EN 140
Zertifizierungen (NIOSH) NIOSH 42 CFR Teil 84
Anschlusstyp Bajonett
Farbe Blau
Material Thermoplastisches Elastomer
Produkttyp Atemschutz-Halbmaske
Größe M
Zur Verwendung mit (Geräte) X-plore™ Bajonett-Filter und -Patronen
Enthält Abklappbares Gurtsystem, wiederverschließbare Aufbewahrungstasche
Modell R55350