Learn More
Dräger™ X-plore™ 3300 Atemschutzmasken, Halbmasken
Artikelnummer. 10329582
Click to view available options
Größe:
Klein
M
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10329582
Marke: Dräger™ R55330
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die perfekte Passform für jedes Gesicht – Bietet höchsten Komfort und einfache Handhabung
Das moderne, flache Maskendesign mit nach hinten orientierten Filtern gewährleistet ein hervorragendes Sichtfeld und Raum für den einfachen Einsatz von Visieren und Abschirmungen. Kann bequem unter Helmen und Visieren getragen werden. Die Maske ist kompakt, leicht und besteht aus wenigen Teilen.
  • Weiches, leichtes und flexibles Bandsystem
  • Die Flexi-Fit-Kopfbefestigung passt sich den Konturen des Kopfes an, ohne Druck auszuüben und Verfangen der Haare
  • Das innovative Überkreuz-Bebänderungssystem sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine gleichmäßige Abdichtung
  • 2 Bajonettanschlüsse mit Markierungen für das Einsetzen des Filters
  • Die flexible Nasendichtung dichtet alle Arten von Nasen ab und eignet sich hervorragend für das Tragen von Schutzbrillen
  • Insert-Spritzgusstechnik
  • Glatte Oberfläche
  • Einfache Demontage, Reinigung und Montage
  • Besteht aus nur zwei Teilen: Beide Teile können in einer Waschmaschine gereinigt werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AS NZS 1716
Zertifizierungen (EN) EN 140
Zertifizierungen (NIOSH) NIOSH 42 CFR Teil 84
Anschlusstyp Bajonett
Farbe Blau
Material Thermoplastisches Elastomer
Produkttyp Atemschutz-Halbmaske
Größe M
Zur Verwendung mit (Geräte) X-plore™ Bajonett-Filter und -Patronen
Modell R55330