Learn More
Dräger™ PR Benzinkohlenwasserstoffe 100 A, 10-Stück-Packung
Artikelnummer. 10504601
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
100 bis 2.500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
10504601 100 bis 2.500 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10504601 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6730201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.12 CHF
    137.35 CHF / 10 Stück
    Sparen 44.77 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Short-term detector tube for cost-effective and reliable measurement of petroleum hydrocarbons in gas.
DrägerTubes are glass vials filled with a chemical reagent for the measurement of gas. They are designed for manual or automatic use with Dräger gas detection pumps. Applications include determination of concentration peaks, measurement of exposures in the inhalation area, identifying leakages, and analysis of air in confined spaces.
  • Target: Petroleum hydrocarbons
  • Standard range: 100 to 2,500 ppm (at 20°C, 1013 hPa)
  • Measurement time: 30 sec
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Anruf Fisher Scientific™ Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer 1-800-772-6733 .
  2. Vom Safety Equipment Institute (SEI) zertifiziert.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Petroleumkohlenwasserstoffe 100/a (Acetylen)
Zur Verwendung mit (Geräte) Accuro Drager Gas Detector Pump
Typ Gas Detection Tube
Luftfeuchtigkeitsbereich Weniger als 30 mg/l
Messbereich 100 bis 2.500 ml
Anzahl Hübe 2
Menge 10
Reaktionszeit 30 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C