Learn More
Dräger™ Draeger Tube for Oxygen 5% 8103261
Artikelnummer. 10475382
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
5 bis 23%
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich unitSize
10475382 5 bis 23% 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10475382 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8103261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00 CHF
    282.95 CHF / 1 Stück
    Sparen 69.05 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Anruf Fisher Scientific™ Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer 1-800-772-6733 .
  2. Vom Safety Equipment Institute (SEI) zertifiziert.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Sauerstoff
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 40 mg/l
Messbereich 5 bis 23%
Anzahl Hübe 1
Menge 10
Reaktionszeit 1 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 122 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 50 °C