Learn More
Dräger™ Rauchgasröhrchen
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Stickstoffdämpfe 0,5/a
Stickstoffdämpfe 100/c
Stickstoffdämpfe 2/a
Stickstoffdämpfe 20/a
Messbereich:
0,5 bis 10 ppm
100 bis 5.000 ppm
2 bis 100 ppm
20 bis 500 ppm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Glasfläschchen
- Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
- Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
- Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Spezifikation
| Gemessene Komponenten | Stickstoffdämpfe 20/a |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 40 mg/l |
| Messbereich | 20 bis 500 ppm |
| Anzahl Hübe | 2 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 30 s |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 59 bis 104 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 15 bis 40 °C |